Learn More
Tocris Bioscience™ MS 159
Código de producto. 30158297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30158297 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30158297 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8079/5
NSD2 Degrader (PROTAC™)
MS 159 is a nuclear receptor binding SET structural domain protein 2 (NSD2) Degrader (DC50 = 5.2 μM, Dmax = >82%). Also degrades IKZF3 and IKZF1. Comprises an NSD2 binding moiety joined by a linker to a cereblon E3 ligase ligand. Inhibits proliferation of KMS11 and H929 tumor cells. Bioavailable in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclopropyl-N-(4-((5-(3-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)acetamido)propoxy)pyridin-2-yl)-carbamoyl)benzyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxamide
CAS 3031353-59-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C43H40N8O10
Pureza 0.98