Learn More
Tocris Bioscience™ MS 023 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18769126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18769126 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18769126 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5713/10
Potent and selective type I PRMT inhibitor
MS 023 dihydrochloride is a potent and selective type I PRMT inhibitor (IC50 values are 8, 8, 30, 83 and 119 nM for PRMT6, PRMT8, PRMT1, PRMT4 and PRMT3, respectively). Exhibits no significant activity against type II and III PRMTs, PKMTs, DNMTs, KDMs and reader proteins. Reduces global arginine asymmetric dimethylation levels in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-Methyl-N1-[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CAS 1992047-64-9
Cantidad 10 mg
Objetivo Histone Methyltransferase Inhibitors
Fórmula molecular C17H25N3O.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Pureza >98%