Learn More
MRX-2843, TRC
Código de producto. 30478443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478443 5 mg 5 miligramos
30468091 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7501455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1429882-07-4
Fórmula molecular C29H40N6O
Peso molecular (g/mol) 488.67
Sinónimo trans-4-[2-[(2-Cyclopropylethyl)amino]-5-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]cyclohexanol
Nombre IUPAC 4-[2-(2-ciclopropiletilamino)-5-[4-[(4-metilpiperazina-1-il)metil]fenil]pirrrolo[2,3-d]pirimidina-7-il]ciclohexan-1-ol
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C3=CN([C@H]4CC[C@H](O)CC4)C5=C3C=NC(NCCC6CC6)=N5)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRX-2843
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H40N6O/c1-33-14-16-34(17-15-33)19-22-4-6-23(7-5-22)27-20-35(24-8-10-25(36)11-9-24)28-26(27)18-31-29(32-28)30-13-12-21-2-3-21/h4-7,18,20-21,24-25,36H,2-3,8-17,19H2,1H3,(H,30,31,32)/t24-,25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.3264