Learn More
MRX-2843, MedChemExpress
Código de producto. 16492756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492756 25 mg 25 miligramos
16483408 10 mg 10 miligramos
16449936 50 mg 50 miligramos
16446137 5 mg 5 miligramos
16400779 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101549
MedChemExpress MRX-2843 (UNC2371) is an orally active, ATP-competitive dual MERTK and FLT3 tyrosine kinases inhibitor (TKI) with enzymatic IC50s of 1.3 nM for MERTK and 0.64 nM for FLT3, respectively.
MRX-2843 (UNC2371) is an orally active, ATP-competitive dual MERTK and FLT3 tyrosine kinases inhibitor (TKI) with enzymatic IC50s of 1.3 nM for MERTK and 0.64 nM for FLT3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRX-2843
CAS 1429882-07-4
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H40N6O
Cantidad 25 mg
Sinónimo UNC2371
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (63.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CC[C@H](N2C=C(C3=CC=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)C5=CN=C(NCCC6CC6)N=C52)CC1
Peso molecular (g/mol) 488.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.67
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease