Learn More
MRTX-1257, MedChemExpress
Código de producto. 16434838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434838 10 mg 10 miligramos
16417587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114436
MedChemExpress MRTX-1257 is a selective, irreversible, covalent and orally active KRAS G12C inhibitor, with an IC50 of 900 pM for KRAS dependent ERK phosphorylation in H358 cells.
MRTX-1257 is a selective, irreversible, covalent and orally active KRAS G12C inhibitor, with an IC50 of 900 pM for KRAS dependent ERK phosphorylation in H358 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRTX-1257
Forma física Solid
CAS 2206736-04-9
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H39N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (97.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC[C@@H]1N(C(C=C)=O)CCN(C2=C3C(CN(C4=C5C(C)=CC=CC5=CC=C4)CC3)=NC(OC[C@H]6N(C)CCC6)=N2)C1
Peso molecular (g/mol) 565.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.71
Porcentaje de pureza 98.03%