Learn More
MRT68921 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499426 50 mg 50 miligramos
16470896 200 mg 200 miligramos
16444196 100 mg 100 miligramos
16425477 5 mg 5 miligramos
16412516 25 mg 25 miligramos
16402738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100006A
MedChemExpress MRT68921 dihydrochloride is a potent inhibitor of ULK1 and ULK2, with IC50 values of 2.9 nM and 1.1 nM, respectively.
MRT68921 dihydrochloride is a potent inhibitor of ULK1 and ULK2, with IC50 values of 2.9 nM and 1.1 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRT68921 dihydrochloride
CAS 2080306-21-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36Cl2N6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 31.25 mg/mL (61.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [H]Cl.O=C(C1CCC1)NCCCNC2=NC(NC3=CC4=C(CN(C)CC4)C=C3)=NC=C2C5CC5.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 507.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.5
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease