Learn More
MRT67307, MedChemExpress
Descripción
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKε and TBK-1 with IC50s of 160 and 19 nM, respectively. MRT67307 also inhibits ULK1 and ULK2 with IC50s of 45 and 38 nM, respectively. MRT67307 also blocks autophagy in cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MRT67307 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1190378-57-4 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H36N6O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.24 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCNC1=NC(NC2=CC=CC(CN3CCOCC3)=C2)=NC=C1C4CC4)C5CCC5 |
| Mostrar más |