Learn More
Tocris Bioscience™ MRT 68601 hydrochloride
Descripción
MRT 68601 hydrochloride is a potent TBK1 (TANK-binding kinase-1) inhibitor (IC50 = 6 nM). Inhibits the formation of autophagosomes in lung cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[[4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide hydrochloride |
| CAS | 1962928-25-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Other Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C25H34N6O2.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.04 |
| Pureza | >98% |