Learn More
MRS1845, MedChemExpress
Código de producto. 16423828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16423828 10 mg 10 miligramos
16400207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16423828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103310
MedChemExpress MRS1845 is a selective store-operated calcium (SOC) channel inhibitor with an IC50 of 1.7 μM. MRS1845 is an ORAI1 inhibitor.
MRS1845 is a selective store-operated calcium (SOC) channel inhibitor with an IC50 of 1.7 μM. MRS1845 is an ORAI1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS1845
CAS 544478-19-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N2O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (209.16 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC
Peso molecular (g/mol) 398.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.41
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation