Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2693 trisodium salt
Descripción
Selective P2Y6 agonist (EC50 = 0.015 μM at the hP2Y6 receptor). Displays no activity at other P2Y subtypes. Exerts a cytoprotective effect in an in vivo mouse model of hindlimb skeletal muscle ischemia/reperfusion injury.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MRS 2693 trisodium salt |
| CAS | 1448858-83-0 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C9H13IN2Na3O12P2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596 |
| Pureza | >95% |
| Peso molecular | 599.026 |