Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2690
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18025582 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18025582 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2915/1
Potent P2Y14 agonist
MRS 2690 is a potent P2Y14 receptor agonist (EC50 = 49 nM) that displays 7-fold higher potency than UDP-glucose. This product is typically reconstituted in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 2690
CAS 15039-58-4
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C15H22N2Na2O16P2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.33
Pureza >98%