Learn More
MRS 2578, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N''-1,4-butanediylbis-N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea |
| CAS | 711019-86-2 |
| Fórmula molecular | C20 H20 N6 S4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | MRS 2578, N,N''-1,4-butanediylbis[N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N6S4/c27-13-23-15-5-3-7-17(11-15)25-19(29)21-9-1-2-10-22-20(30)26-18-8-4-6-16(12-18)24-14-28/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H2,21,25,29)(H2,22,26,30) |
| SMILES | S=C=Nc1cccc(NC(=S)NCCCCNC(=S)Nc2cccc(c2)N=C=S)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-isotiocianatofenil)-3-[4-[(3-isotiocianatofenil)carbamotioilamino]butil]tiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 472.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.0632 |