Learn More
MRS 2578, MedChemExpress
Código de producto. 16491707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491707 50 mg 50 miligramos
16405548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13104
MedChemExpress MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
MRS 2578 is a selective and potent P2Y6 receptor antagonist with IC50s of 37 nM (human) and 98 nM (rat). MRS 2578 exhibits insignificant activity at P2Y1, P2Y2, P2Y4, and P2Y11 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 2578
Forma física Solid
CAS 711019-86-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N6S4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(NCCCCNC(NC1=CC(N=C=S)=CC=C1)=S)NC2=CC(N=C=S)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 472.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.67
Porcentaje de pureza 98.0%