Learn More
MRS 2179 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Selective P2Y1 antagonist
Marca: Tocris Bioscience 0900/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.Especificaciones
| MRS 2179 tetrasodium salt | |
| C11H17N5Na4O9P2 | |
| 2'-Deoxy-N6-methyladenosine 3', 5'-bisphosphate tetrasodium salt | |
| CNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CC(C(O3)COP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O.[Na].[Na].[Na].[Na] | |
| 517.19 | |
| 513.16 |
| 1454889-37-2 | |
| 10mg | |
| HLJPLHFSEAJJGC-ZKRIHRHSSA-N | |
| [(2R,3S,5R)-5-[6-(methylamino)purin-9-yl]-2-(phosphonooxymethyl)oxolan-3-yl] dihydrogen phosphate;sodium | |
| 131848299 | |
| >98% |