Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2179 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18748576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18748576 10 mg 10 miligramos
18064382 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18748576 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0900/10
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454889-37-2
Fórmula molecular C11H17N5Na4O9P2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 2179 tetrasodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.16
Pureza >98%
Peso molecular 517.19