Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 1754
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015772 10 mg 10 miligramos
18013812 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015772 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2752/10
Selective A2B antagonist
Selective adenosine A2B receptor antagonist (Ki values are 1.97, 16.8, 403, 503, 570 and 612 nM for hA2B, rA1, hA1, hA2A, hA3 and rA2A receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 264622-58-4
Fórmula molecular C26H26N6O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 1754
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.52
Pureza >98%
Peso molecular 486.532