Learn More
MRS 1754, MedChemExpress
Código de producto. 16468587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468587 5 mg 5 miligramos
16423406 25 mg 25 miligramos
16405968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14121
MedChemExpress MRS 1754 is a selective antagonist radioligand for A2B adenosine receptor with very low affinity for A1 and A3 receptors of both humans and rats.
MRS 1754 is a selective antagonist radioligand for A2B adenosine receptor with very low affinity for A1 and A3 receptors of both humans and rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 1754
CAS 264622-58-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N6O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)COC2=CC=C(C(N3)=NC(N(CCC)C(N4CCC)=O)=C3C4=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 486.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.52
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation