Learn More
MRS-1706, MedChemExpress
Código de producto. 16476527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476527 5 mg 5 miligramos
16444856 100 mg 100 miligramos
16413808 10 mg 10 miligramos
16400187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103186
MedChemExpress MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS-1706
CAS 264622-53-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 240 mg/mL (476.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C)=O)C=C1)COC2=CC=C(C3=NC(N(CCC)C(N(CCC)C4=O)=O)=C4N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 503.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.55
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation