Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 1220
Descripción
A potent and highly selective antagonist at the human A3 adenosine receptor (Ki values are 0.65, 305, and 52 nM at hA3, rA1 and rA2A respectively. Displays an IC50 value > 1 μM for inhibition of binding to rat A3 receptors).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 183721-15-5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C21H14ClN5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.83 |
| Forma física | Solid |
| Tipo de producto | MRS 1220 |