missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. MRPS24 encodes a 28S subunit protein. A pseudogene corresponding to this gene is found on chromosome 11.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MRPS24 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MRPS24 |
| N.º de referencia del gen | Q96EL2, Q9CQV5 |
| Alias de gen | bMRP 47, bMRP47, HSPC335, MRP S24, MRPS24, S24mt |
| Símbolos de los genes | Mrps24 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?