Description
El set de reactivos para ensayo de transporte vesicular MRP-BCRP es un kit listo para usar que contiene todos los reactivos necesarios para el ensayo de transporte vesicular, excepto las propias vesículas. El conjunto de reactivos puede utilizarse para el ensayo de transporte vesicular utilizando compuestos marcados con radioisótopos o no etiquetados. Este kit tiene suficiente material para realizar 100 ensayos de transporte vesicular.
Utilice el conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular de MRP-BCRP para:
Investigar las interacciones de los transportadores de sus candidatos a fármacos
Evaluar el potencial de las interacciones entre fármacos mediadas por el transportador
Obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido
Concepto de las vesículas de los transportadores ABC
Las de los transportadores ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y del potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada a las vesículas.
Resultados claros y fiables
Preparados a partir de células Sf9 que se han diseñado para sobreexpresar transportadores ABC específicos, estas vesículas «del revés» proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un fondo bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o un inhibidor de un transportador de flujo específico.
Compatibilidad del kit
Nuestro juego de reactivos para el ensayo de transporte vesicular de MRP-BCRP está diseñado para usarse con vesículas MRP o BCRP. Los 100 ensayos de transporte vesicular que se pueden realizar con este kit requerirán dos productos de vesículas MRP o BCRP.
Solo para su uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Utilice el conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular de MRP-BCRP para:
Concepto de las vesículas de los transportadores ABC
Las de los transportadores ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y del potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada a las vesículas.
Resultados claros y fiables
Preparados a partir de células Sf9 que se han diseñado para sobreexpresar transportadores ABC específicos, estas vesículas «del revés» proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un fondo bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o un inhibidor de un transportador de flujo específico.
Compatibilidad del kit
Nuestro juego de reactivos para el ensayo de transporte vesicular de MRP-BCRP está diseñado para usarse con vesículas MRP o BCRP. Los 100 ensayos de transporte vesicular que se pueden realizar con este kit requerirán dos productos de vesículas MRP o BCRP.
Solo para su uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Formato | Congelado |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Tipo | Conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular |