missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRPL17 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15992235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15992235 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15992235 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA575713

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

MRPL17 is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include ribosome; structural constituent of ribosome; translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPL17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MRPL17
N.º de referencia del gen Q9D8P4, Q9NRX2
Alias de gen 39S ribosomal protein L17, mitochondrial; L17mt; LIP2; LYST-interacting protein 2; LYST-interacting protein LIP2; Mitochondrial large ribosomal subunit protein bL17m; mitochondrial ribosomal protein L17; MRPL17; MRP-L17; MRP-L26; ribosomal protein, mitochondrial, L26; RPL17L; RPML26
Símbolos de los genes MRPL17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues in Human MRPL17.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27397, 63875
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.