Learn More
MRE3008F20, MedChemExpress
Product Code. 16466527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
16466527 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16466527 Supplier Medchem Express Supplier No. HY103178
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material MRE3008F20
CAS 252979-43-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N8O3
Cantidad 5 mg
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC3=NN(CCC)C=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN24
Peso molecular (g/mol) 432.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.44
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death