Learn More
MRE-269, TRC
Código de producto. 30469199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469199 50 mg 50 miligramos
30476124 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM75011050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475085-57-5
Fórmula molecular C25H29N3O3
Peso molecular (g/mol) 419.52
Sinónimo [4-[(5,6-Diphenylpyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-acetic Acid, 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]acetic Acid, ACT 333679, [4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]acetic Acid, MRE-269
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[4-[(5,6-difenilpirazina-2-il)-propano-2-ilamino]butoxiacético
SMILES CC(C)N(CCCCOCC(=O)O)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.2209