Learn More
MRE-269, MedChemExpress
Código de producto. 16490688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490688 5 mg 5 miligramos
16484127 50 mg 50 miligramos
16408248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY79593
MedChemExpress MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
MRE-269 is an active metabolite of selexipag, and acts as a selective IP receptor agonist.
Specifications
Nombre del producto químico o material MRE-269
Forma física Solid
CAS 475085-57-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ACT-333679
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (238.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COCCCCN(C(C)C)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 419.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.52
Porcentaje de pureza 98.43%