Learn More
Tocris Bioscience™ MQAE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18766335 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18766335 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7856/100
Fluorescent Cl- indicator; membrane permeable
MQAE is a membrane-permeable intracellular chloride ion (Cl-) indicator. The fluorescence intensity of MQAE decreases proportionally as Cl- ions increase. Excitation/emission maxima (λ) are 355 nm and 460 nm respectively. Can be used in fluorescence microscopy and flow cytometry, suitable for use in vivo and in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-6-methoxyquinolin-1-ium bromide
CAS 162558-52-3
Cantidad 100 mg
Objetivo Ion Indicators
Fórmula molecular C14H16BrNO3
Pureza 0.95