Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ARN total MPure™
Código de producto. 17707534 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17707534 48 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 17707534 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 117022160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    442.05€ / 1 sets
    Ahorro 22.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
MPure™ Kit de extracción de ARN total utilizado con el MPure-12 instrumento para la extracción de ARN total de sangre completa, células sanguíneas, tejido animal, tejido vegetal, levadura o células cultivadas.
  • Los ácidos nucleicos extraídos se pueden utilizar en diversas aplicaciones posteriores, entre ellas: PCR, qPCR, secuenciación (NGS ), Microarray, RFLP, Análisis Southern Blot.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento MPure-12 El kit de extracción de ARN total debe almacenarse a temperatura ambiente (15 °C a 25 °C). No congele los cartuchos del reactivo. Los kits son estables durante 15 meses en estas condiciones.
Formato Kit
Tipo de muestra Sangre completa, Levadura, Células cultivadas, Tejido animal, Tejido vegetal, células sanguíneas
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, secuenciación (NGS), micromatriz, PCR DDRT, análisis TaqMan™, análisis de blot del norte, blotting del norte
Incluye Solución de proteinasa K (40 μl), tampón de lisis 2 (720 μl), tampón de unión 1 (1300 μl), solución de partículas magnéticas (800 μl), tampón de lavado 1 (1000 μl), tampón de lavado 2 (1000 μl), tampón de lavado 3 (1000 μl), agua sin ARNasa (1000 μl), agua sin ARnasa (1000 μl), ADNasa
Tipo de producto Kit de extracción de ARN
Cantidad 48 pruebas
Fuente de muestra Tejidos animales y humanos
Sinónimo Kit de extracción de ARN total MPure
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.