Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN de plantas MPure™
Código de producto. 15709210 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
48 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15709210 48 preparaciones 1 set
1 options
Código de producto. 15709210 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 117022150
Includes
Tampón de lisis 2, 720 μl; tampón de unión 1, 720 μl; solución de gránulos magnéticos, 800 μl; tampón de lavado 1, 1000 μl; tampón de lavado 2, 1000 μl; tampón de lavado 3, 1000 μl; tampón de elución 1, 1000 μl; tampón de elución 2, 1
Para la extracción de ADN genómico de tejidos vegetales y fúngicos
El kit de extracción de ADN de plantas MPure contiene todo lo necesario para la preparación de muestras. Sin embargo, en el caso de tejidos duros tales como raíces y semillas, o tejidos de hongos duros, la preparación de muestras usando instrumentos FastPrep™ y tubos de matriz de lisado puede aumentar los rendimientos y acortar el tiempo de procesamiento.
  • Compatible con tejido vegetal fresco o liofilizado así como micelio completamente formado o células de cultivo de levadura
  • Protocolo de purificación completamente automatizado
  • Se ejecuta en tan solo 40 minutos
  • Genera ADN que se puede utilizar inmediatamente en aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de extracción de ADN de plantas
Isolation Technology Gránulo magnético
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12
Para utilizar con (aplicación) Purificación de DNA
Incluye Tampón de lisis 2, 720 μl; tampón de unión 1, 720 μl; solución de gránulos magnéticos, 800 μl; tampón de lavado 1, 1000 μl; tampón de lavado 2, 1000 μl; tampón de lavado 3, 1000 μl; tampón de elución 1, 1000 μl; tampón de elución 2, 1
N.º de reacciones 48 preparaciones
Tiempo de prueba En tan solo 40 minutos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MPure Plant DNA Extraction Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: éthanol, guanidine hydrochloride, triton