Learn More
MPTP hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16406688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16406688 10 mg 10 miligramos
16412767 50 mg 50 miligramos
16426836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16406688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15608
MedChemExpress MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.
MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MPTP hydrochloride
Forma física Solid
CAS 23007-85-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16ClN
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (57.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (47.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC=C(C2=CC=CC=C2)CC1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 209.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.72
Porcentaje de pureza 95.0%