Learn More
Mps1-IN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16495138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495138 10 mg 10 miligramos
16491367 50 mg 50 miligramos
16435856 100 mg 100 miligramos
16417867 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16495138
Marca: Medchem Express HY12401
MedChemExpress Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mps1-IN-3
CAS 1609584-72-6
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31N7O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 537.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease