Learn More
Mps1-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16476386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476386 100 mg 100 miligramos
16465958 10 mg 10 miligramos
16452107 50 mg 50 miligramos
16428587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13994
MedChemExpress Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Mps1-IN-2 is a potent, selective and ATP-competitive dual Mps1/Plk1 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 145 nM and 12 nM for Mps1 and a Kd of 61 nM for Plk1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mps1-IN-2
CAS 1228817-38-6
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36N6O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.33 mg/mL (27.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CN=C(NC2=C(OCC)C=C(N3CCC(O)CC3)C=C2)N=C1N(C4CCCC4)CC5)C5=O
Peso molecular (g/mol) 480.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.6
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease