Learn More
Mps1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16485628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485628 10 mg 10 miligramos
16461797 50 mg 50 miligramos
16438327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13298
MedChemExpress Mps1-IN-1 is a potent, selective and ATP-competitive Mps1 kinase inhibitor, with an IC50 and a Kd of 367 nM and 27 nM.
Mps1-IN-1 is a potent, selective and ATP-competitive Mps1 kinase inhibitor, with an IC50 and a Kd of 367 nM and 27 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mps1-IN-1
CAS 1125593-20-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H33N5O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (72.81 mM)
SMILES O=S(C(C=CC=C1)=C1NC2=CC(NC3=C(OC)C=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)=NC5=C2C=CN5)(C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 535.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.66
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease