Learn More
R&D Systems™ Mpro 13b-K
Código de producto. 18094892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094892 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18094892 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7228/5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Coronavirus Mpro inhibitor
Mpro 13b-K is a coronavirus Mpro inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.58 and 0.9 μM for recombinant Mpro from SARS-CoV-2, MERS-CoV and SARS-CoV, respectively). Mpro 13b-K inhibits SARS-CoV-2 infection of human Calu3 cells (IC50 = 2.4 μM). The compound also inhibits SARS-CoV-2 replication in A549-ACE2-TMPRSS2, VeroE6 and Huh7 cell cultures (EC50 values are 0.84, 1.3 and 3.4 μM). Exhibits oral and inhalative bioavailability. Please note that this product was previously known as Mpro 13b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (1-((S)-1-(((S)-4-(benzylamino)-3,4-dioxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-yl)amino)-3-cyclopropyl-1-oxopropan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)carbamate
CAS 2412965-59-2
Cantidad 5 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo 3C and 3CL Protease Inhibitors
Fórmula molecular C31H39N5O7
Pureza 97%