Learn More
MP Biomedicals MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
Código de producto. 30280601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de muestra:
Sangre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de muestra Tamaño de la unidad
30280601 Sangre cada uno
1 options
Código de producto. 30280601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07IMA001
 Artículo restringido
En stock
MPQuanti™ Se basa en la detección de la fluorescencia emitida durante un inmunoensayo con interacción antígeno-anticuerpo.
  • El analizador de inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo es un instrumento cuantitativo rápido que analiza elementos cuantitativos como marcadores cardíacos, marcadores de inflamación, hormonas, vitamina D y diabetes.
  • Es un dispositivo automático de diagnóstico in vitro que mide la concentración de analitos contenidos en muestras de sangre, suero y plasma.
  • El analizador de inmunofluorescencia debe ser utilizado únicamente por profesionales médicos para realizar diagnósticos in vitro.
  • Se puede utilizar en laboratorios centrales, laboratorios ambulatorios/de emergencia, departamentos clínicos y otros puntos de servicio médico como puntos médicos comunitarios y centros de examen físico y también se puede utilizar en ambulancias de primeros auxilios prehospitalarios.
  • Con marcado CE
  • Dedicado al inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo
  • Compatible con diferentes tipos de muestras: sangre completa, suero y plasma.
  • Impresora incorporada
  • Almacenamiento de datos: más de 10.000 registros de pruebas
  • Amplia gama de idiomas de software
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • El dispositivo permite probar:
  • Marcadores cardíacos: CK-MB, Troponina I, Mioglobina y Dímero D.
  • Marcadores de inflamación: Proteína C Reactiva, Interleucina-6 y Procalcitonina.
  • Diabetes y vitamina D: HBA1c y 25-hidroxivitamina D.
  • Hormonas: B-HCG, LH, Progesterona, Prolactina, TSH, T3 , T4 , Gratis T3 , Gratis T4 .
Specifications
Tipo Lector de precisión
Tipo de muestra Sangre
Memoria 10.000 registros de pruebas