Learn More
Tocris Bioscience™ MPP dihydrochloride
Descripción
Selective, high affinity silent antagonist at ERα receptors. Displays > 200-fold selectivity for ERα over ERβ. Ki values are 2.7 and 1800 nM at ERα and ERβ receptors respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MPP dihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.5 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 542.501 |