Learn More
MPO-IN-28, MedChemExpress
Código de producto. 16444858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444858 10 mg 10 miligramos
16437607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115486
MedChemExpress MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
MPO-IN-28 (Compound 28) is a myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MPO-IN-28
CAS 37836-90-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (98.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC1=NC(C)=C2C=CC(OC)=CC2=N1)=N
Peso molecular (g/mol) 231.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation