Learn More
MPI-0479605, MedChemExpress
Código de producto. 16471487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471487 50 mg 50 miligramos
16467997 5 mg 5 miligramos
16440176 2 mg 2 miligramos
16405288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12660
MedChemExpress MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
MPI-0479605 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Mps1, with an IC50 of 1.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MPI-0479605
Forma física Solid
CAS 1246529-32-7
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 11 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C=C(N1CCOCC1)C=C2)=C2NC3=NC4=C(N=CN4)C(NC5CCCCC5)=N3
Peso molecular (g/mol) 407.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.51
Porcentaje de pureza 99.13%