Learn More
MPEG-NH2 (Mn= 2.000), TRC
Código de producto. 30465197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465197 50 mg 50 miligramos
30467041 500 mg 500 miligramos
30467239 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM74586050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80506-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)nC3H9NO
Sinónimo MPEG-NH2 Aminopoli∣(etilenglicol) Metiléter∣Genamina MP 41-2000∣ME 200EA∣P 41-2000∣Polietileno glicol terminado monoamina Éter∣metilo monometil Monometil poli(etilenglicol) Mina∣O-(2-Aminoetil)-O-metoxipoli(etilenglicol) ∣O-(2-Aminoetil)-O'-metilpolipoli∣PG 1AM2k∣Pluriol A 1020E Aminoamino∣Pluriol A 2010E Mina∣Poli(etilenglicol) 2-aminoetil metiléter∣Polietileno Glicol Metil Metil 2-Aminoetil Éter∣Polietileno Glicol Mono(2-aminoetil) Monometil Éter∣Sunbright ME 050EA∣Sunbright ME 100EA∣Sunbright ME 200EA∣Sunbright ME 400EA∣Sunbright ME 50EA∣mPEG 5000NH2∣alfa-amino-ω-metaxi Polioxietileno∣alfa-amino ω--metoxipolipolietilenglicol∣alfa-aminoetil-ω-metaxi Polietileno Glicol∣alfa-Metoxi ω--aminopoli(etilenglicol) ∣alfa-ω-aminopoli(oxi-1,2-etanol) ∣alfa-Monometaxi-ω-aminopoli(etilenglicol) ∣
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso molecular 559.7
Condiciones de envío Temperatura ambiente