Learn More
MPEG-2000-DSPE, TRC
Código de producto. 17935055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17935055 100 mg 100 miligramos
17941245 250 mg 250 miligramos
17932841 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17935055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM745845100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147867-65-0
Fórmula molecular (C2H4O)nC43H84NO10P
Peso molecular (g/mol) 872.1
Sinónimo α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Nombre IUPAC ethyl (E,4S)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pent-2-enoate
SMILES CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MPEG-2000-DSPE
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.2253