Learn More
MPEG-2000-DSPE, TRC
Código de producto. 17941245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941245 250 mg 250 miligramos
17935055 100 mg 100 miligramos
17932841 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM745845250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147867-65-0
Fórmula molecular (C2H4O)nC43H84NO10P
Peso molecular (g/mol) 872.1
Sinónimo α-[6-Hydroxy-6-oxido-1,12-dioxo-9-[(1-oxooctadecyl)oxy]-5,7,11-trioxa-2-aza-6-phosphanonacos-1-yl]-ω-methoxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Nombre IUPAC etil (E,4S)-2-metil-4-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-5-(4-fenilfenil)pent-2-enoato
SMILES CC(C)(C)OC(N[C@H](/C=C(C)/C(OCC)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MPEG-2000-DSPE
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO4/c1-6-29-23(27)18(2)16-22(26-24(28)30-25(3,4)5)17-19-12-14-21(15-13-19)20-10-8-7-9-11-20/h7-16,22H,6,17H2,1-5H3,(H,26,28)/b18-16+/t22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.2253