Descripción
Caudal TP 20 L/min para disolventes no volátiles y ácidos 230 V 50/60 Hz 235 mm (ancho) x 140 mm (profundidad) x 340 mm (alto) vacío > 2 mbar Ilmvac
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Modelo | MPC 104 T |
| Peso (métrico) | 7,1 kg |
| Caudal | 15/ l/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 340 mm |
| Anchura global (métrico) | 235 mm |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |
| Presión máxima | < 2 mbar |
| Mostrar más |