Descripción
- Bajo peso y ergonomía excelente.
- La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
- Interruptor de encendido/apagado e interruptor interno de protección térmica para el motor; cable a la red y enchufe
- Asa de transporte
- Patas con aislamiento de vibración
- Los modelos MP se suministran con silenciador de escape.
- Los modelos MPC se suministran con una válvula de lastre de gas.
- Vacío sin aceite puro analítico.
- Fácil de usar.
- Diseño ligero y sólido.
- Diseñada para funcionar de forma permanente.
- Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
- Vibración por funcionamiento mínima
- Amplio intervalo de vacío y flujo para adaptarse a la aplicación
- Resistencia química superior (modelos MPC)
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad motor | 16,7/18 l/min |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Fondo (métrico) | 255 mm |
| Modelo | MPC 101 Z |
| Vataje | 60 W |
| Peso (métrico) | 6,5 kg |
| Caudal | 16,7/18 l/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 147 mm |
| Anchura global (métrico) | 195 mm |
| Mostrar más |