Learn More
Plum™ Dispensador MP2000
Código de producto. 15771137
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
130 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15771137 230 mm cada uno
15761137 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15771137 Proveedor Plum™ N.º de proveedor P4252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    72.41€ / paquete de 1
    Ahorro 30.59€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Sistema dispensador flexible para productos de bolsa en caja (jabón/limpieza de manos/loción para manos). Adecuado para plantas de producción, talleres de reparación, procesamiento de alimentos, colegios técnicos e industrias gráficas.
  • Diseño higiénico y fiable del dispensador
  • Se adapta fácilmente a los requisitos de higiene de las manos en el lugar de trabajo individual
  • Los productos MP2000 se suministran en paquetes herméticos para la prevención del crecimiento de bacterias
  • Fácil de montar, limpiar y reponer
  • Especificaciones
    Fondo (métrico) 110 mm
    Anchura (métrico) 230 mm
    Altura (métrico) 300 mm
    No. of Compartments 2