Learn More
MP Biomedical™ Tarjetas para pruebas diagnósticas de la COVID-19 Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test
Código de producto. 16650272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16650272 25 pruebas 25 tests
1 options
Código de producto. 16650272 Proveedor MP Biomedical™ N.º de proveedor 07RDCOV19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.86€
    294.11€ / 25 tests
    Ahorro 74.75€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las tarjetas para pruebas diagnósticas de la COVID-19 Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test son pruebas inmunocromatográficas rápidas diseñadas para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG e IgM frente al nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV, SARS-CoV-2) en suero, plasma o sangre completa humanas.
  • Prueba diagnóstica rápida para la detección de anticuerpos IgG e IgM frente a la COVID-19.
  • Resultados rápidos en 15 minutos sin necesidad de instrumentos.
  • Se considera generalmente aceptado que la IgM proporciona la primera línea de defensa durante las infecciones víricas, seguida por la generación de respuestas adaptativas y de alta afinidad a la IgG para la inmunidad a largo plazo y la memoria inmunológica. Por tanto, realizar pruebas de anticuerpos IgM e IgG de la COVID-19 es un método eficaz para diagnosticar rápidamente la COVID-19. La detección de anticuerpos IgM frente a la COVID-19 tiende a indicar una exposición reciente a la COVID-19, mientras que la detección de anticuerpos IgG frente a la COVID-19 indica una etapa de infección posterior. Por lo tanto, esta prueba de anticuerpos combinada de MP Biomedicals también podría proporcionar información sobre el estadio de la infección.
Especificaciones
Exactitud 96,8 %
Contenido y almacenamiento Almacene el dispositivo de prueba a entre 2 y 30 °C en la bolsa sellada original. No congelar.
Marcado CE CE-IVD
Analitos detectables IgG e IgM de COVID-19
Método de detección Inmunocromatografía
Tipo de muestra Suero, plasma, sangre completa
Sensibilidad 87,8 %
Desechables Un solo uso
Incluye Tarjeta Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test de MP (x25), tampón de muestra, pipetas capilares, instrucciones de uso
Tipo de empaquetado 1 caja de 25 pruebas
Cantidad 25 pruebas
Tamaño de muestra 2 μl
Condiciones de envío De 2 °C a 30 °C
Especificidad 0,99
Tiempo de prueba 15 min