Learn More
Óxido de aluminio MP EcoChrom, neutral-H15152, MP Biomedicals, LLC
Código de producto. 15546226 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 kg
Tamaño de la unidad:
100 Kg
15546226 100 kg 100 Kg
1 options
Código de producto. 15546226 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0204654
El óxido de aluminio MP EcoChrom, Neutral-H15152 es un polvo de flujo libre de color blanco a rosa claro ideal para cromatografía y TLC.
  • Óxido anfótero
  • Conocida como alúmina (α -alúmina), alcóxido o corindón en su forma cristalina
  • Se encuentra fácilmente en la naturaleza y se utiliza a menudo en industria
  • SE produce en la naturalera en forma, por ejemplo, de bauxita o corindón
  • Se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador
  • Se utiliza en industria para eliminar el agua de los flujos de gas
  • Se utiliza para determinar la dureza y la resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2980°C
Punto de fusión ∼2072°C
Color De rosa a blanco
Cantidad 100 kg
Densidad 3.94g/cm³ at 20 °C