Learn More
MP Biomedicals™ Agar YPD (YEPD), polvo
Código de producto. 11337759 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337759 1000 g 1 Kg
1 options
Código de producto. 11337759 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114001232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.41€
    242.55€ / 1 Kg
    Ahorro 35.86€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medio rico para el crecimiento de S. cereviseae en medio líquido
  • Contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura
  • Aglomeración de polvo a granel
Formulación
  • Contenido por litro: 20 g de peptona, 10 g de extracto de levadura y 20 g de dextrosa
Cultivo celular de
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Agar
Formulación 20 g/l de peptona tipo M de caseína, 10 g/l de extracto de levadura y 20 g/l de dextrosa
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido
Cantidad 1000 g