Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Sin sulfato de amonio
Código de producto. 11347809 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
454 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347809 454 g 454 g
11337809 227 g 227 g
11357809 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347809 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114027022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    395.85€ / 454 g
    Ahorro 20.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se puede preparar añadiendo una fuente de carbono, los aminoácidos apropiados y agar si es necesario
  • Levadura a base de nitrógeno
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de medios YNB
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Formulación Fuente de nitrógeno: 5000 g/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04 g, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 454 g