Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Con sulfato de amonio; sin fosfatos/cloruro de sodio
Código de producto. 11327819 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
227 g
Tamaño de la unidad:
227 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327819 227 g 227 g
1 options
Código de producto. 11327819 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114027812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    227.85€ / 227 g
    Ahorro 12.15€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Se puede preparar añadiendo una fuente de carbono, los aminoácidos apropiados y agar si es necesario
  • Levadura a base de nitrógeno
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Fuente de nitrógeno: 5000 mg/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04mg, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de calcio 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 227 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • YNB with Ammonium Sulfate, without phosphate, without sodium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, calcium chloride