Learn More
MP Biomedicals™ Levadura, torula, polvo
Código de producto. 11405712 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
100 libras
25 libras
5 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405712 2,26 kg 5 libras
11415712 11,33 kg 25 libras
11425712 45,35 kg 100 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405712 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290308505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    245.70€ / 5 libras
    Ahorro 56.30€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fuente: Candida utilis
Aplicaciones:
La levadura torula es un aditivo saborizante común en alimentos procesados, como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas. También se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas que también se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo.
Cantidad 2,26 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C