Learn More
MP Biomedicals™ Levadura RPM Kit de aislamiento de plásmidos
Código de producto. 11363149 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
100 preparaciones
Código de producto. N.º de muestras
11363149 100 preparaciones
1 options
Código de producto. 11363149 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 112069400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    661.50€ / paquete de 100
    Ahorro 33.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Kit de aislamiento de plásmido Yeast Rapid Pure Miniprep diseñado para células de levadura. Puede aislar plásmidos de transformantes bacterianos para su uso en cualquier aplicación posterior (PCR, secuenciación, digestión con enzimas de restricción, etiquetado, etc.).
  • El plásmido aislado de la levadura es adecuado para la PCR y la transformación bacteriana.
  • El mismo kit se puede utilizar para aislar plásmidos de transformantes bacterianos para su uso en cualquier aplicación posterior (PCR, secuenciación, digestión con enzimas de restricción, etiquetado, etc.).
  • Las minipreparaciones de ADN plasmídico de levadura rescatan plásmidos presa positivos después de una prueba de dos híbridos de levadura o de un híbrido de levadura.
Especificaciones
Tipo de muestra Preparación de plásmidos de levadura
Para utilizar con (aplicación) Para PCR y transformación bacteriana
Incluye Matriz de lisis de levadura, solución de lisis alcalina, solución neutralizante, tampón de centrifugación, concentrado de solución de lavado, filtros de centrifugación, tubos de captura, tampón de prelisis
N.º de muestras 100 preparaciones
Volumen de muestra 1.5 mL
Fuente de muestra Cultivo de levaduras
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.